Learn More
Diphenidol hydrochloride, MedChemExpress
Description
Diphenidol hydrochloride (Difenidol hydrochloride) is a non-selective muscarinic M1-M4 receptor antagonist, has anti-arrhythmic activity. Diphenidol hydrochloride is also a potent non-specific blocker of voltage-gated ion channels (Na+, K+, and Ca2+) in neuronal cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenidol hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 3254-89-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H28ClNO |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | Difenidol hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 46 mg/mL (132.98 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (48.19 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |