Learn More
Diphényl(1,5-cyclooctadiène)platine(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410660 1 g 1g
11420660 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410660 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044039.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12277-88-2 | Molecular Formula: C20H22Pt | Molecular Weight: 457.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12277-88-2
Formule moléculaire C20H22Pt
Poids moléculaire (g/mol) 457.48
Numéro MDL MFCD03788255
Clé InChI MQCNDJYHICNUPD-PHFPKPIQSA-N
Synonyme 1,5-cyclooctadiene, z,z-; diphenylplatinum
CID PubChem 92045412
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene; diphenylplatinumbis(ylium)
SMILES C1C\C=C/CC\C=C/1.[Pt++](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl (1,5-cyclooctadiene)platinum (II)
Couleur Incolore
Quantité 1 g
Poids de la formule 457.47
Forme physique Poudre