Learn More
Diphényl-2 -pyridylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10209159 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10209159 5 g Flacon en verre 5g
10075979 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10209159 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427660050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37943-90-1 | C17H14NP | 263.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37943-90-1
Formule moléculaire C17H14NP
Poids moléculaire (g/mol) 263.28
Numéro MDL MFCD00192108
Clé InChI SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl-2-pyridylphosphine, 2-diphenylphosphino pyridine, 2-pyridyldiphenylphosphine, diphenyl 2-pyridinyl phosphine, diphenyl 2-pyridyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl-pyridine, 2-diphenylphosphanyl pyridine, diphenyl pyridin-2-yl phosphane, pph2 2-pyridyl, dpppy
CID PubChem 621893
Nom IUPAC diphényl(pyridin-2-yl)phosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl-2-pyridylphosphine
Point de fusion 82.0°C to 84.0°C
Couleur Beige à Blanc
Analyse élémentaire 74.85 to 80.27% C; 5.17 to 5.55% H; 5.1 to 5.6% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 263.28
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyl-2-pyridylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.