Learn More
Diphényl-2-pyridylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15412458
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15412458 5 g 5g
15422458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15412458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56029.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 37943-90-1 | C17H14NP | 263.28 g/mol
It is a ligand for metal-catalyzed carbonylations, hydration, dehydrogenative coupling, carbostannylation, distannylation, and silylation. It is also employed as a reagent for Mitsunobu reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un ligand pour les carbonylations catalysées par des métaux, l’hydratation, le couplage déshydrogénatif, la carbostannylation, la distannylation et la silylation. Il est également utilisé comme réactif pour la réaction de Mitsunobu.
Solubilité
Soluble dans le toluène. (presque transparent)
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37943-90-1
Formule moléculaire C17H14NP
Poids moléculaire (g/mol) 263.28
Numéro MDL MFCD00192108
Clé InChI SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl-2-pyridylphosphine, 2-diphenylphosphino pyridine, 2-pyridyldiphenylphosphine, diphenyl 2-pyridinyl phosphine, diphenyl 2-pyridyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl-pyridine, 2-diphenylphosphanyl pyridine, diphenyl pyridin-2-yl phosphane, pph2 2-pyridyl, dpppy
CID PubChem 621893
Nom IUPAC diphényl(pyridin-2-yl)phosphane
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=N3
Specifications
Nom chimique ou matériau Diphenyl-2-pyridylphosphine
Point de fusion 82°C to 84°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in toluene. (almost transparency)
Poids de la formule 263.27
Pourcentage de pureté 98%