Learn More
Diphényl-2-pyridylphosphine, TRC
Code produit 30375814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375814 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375814 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4919402G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl-2-pyridylphosphine
CAS 37943-90-1
Formule moléculaire C17H14NP
Quantité 2 g
Synonyme 2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine
Formule InChI InChI=1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
SMILES c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
Nom IUPAC diphényl(pyridin-2-yl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 263.27
Poids de la formule 263.0864