Learn More
Oxyde de diphényl[4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-(N-méthylméthylsulfonyl)amino-pyrimidin-5-yl-méthyl]phosphine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenyl[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonyl)amino-pyrimidin-5-yl-methyl]phosphine Oxide |
| CAS | 289042-10-0 |
| Formule moléculaire | C28H29FN3O3PS |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Methanesulfonamide, N-[5-[(diphenylphosphinyl)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, N-[5-[(Diphenylphosphinyl)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, Diphenyl[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonyl)amino-pyrimidin-5-yl-methyl]phosphine Oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H29FN3O3PS/c1-20(2)26-25(19-36(33,23-11-7-5-8-12-23)24-13-9-6-10-14-24)27(21-15-17-22(29)18-16-21)31-28(30-26)32(3)37(4,34)35/h5-18,20H,19H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1nc(nc(c1CP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | N-[5-(diphénylphosphorylméthyl)-4-(4-fluorophényl)-6-propan-2-ylpyrimid-2-yl]-N-méthylsulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 537.59 |
| Poids de la formule | 537.1651 |