Learn More
Carbonate de diphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11499493
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Packungsgröße
11499493 1000 g 1000g
11409503 250 g 250g
11419503 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Catalog No. 11499493 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12362.0B
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 102-09-0 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Used for synthesis of many important organic compounds. As agrochemical intermediates, Dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour la synthèse de nombreux composés organiques importants. Comme les intermédiaires agrochimiques, les colorants intermédiaires.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther diéthylique, le tétrachlorure de carbone, l’acide acétique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-09-0
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00003037
Clé InChI ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
CID PubChem 7597
ChEBI CHEBI:34722
Nom IUPAC Carbonate de diphényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau Diphenyl carbonate
Point de fusion 76°C to 81°C
Densité 1.3
Point d’ébullition 301°C to 302°C
Point d’éclair 168°C (334°F)
Odeur Mild
Quantité 1000 g
Beilstein 1074863
Merck Index 14,3602
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,diethyl ether,carbon tetrachloride,acetic acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 99%