Learn More
Carbonate de diphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10530751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10530751 100 g Flacon en plastique 100g
10580581 1 kg Flacon en plastique 1kg
10177653 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11945151 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10530751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117231000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 102-09-0 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-09-0
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Clé InChI ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
CID PubChem 7597
ChEBI CHEBI:34722
Nom IUPAC Carbonate de diphényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl carbonate
Point de fusion 78.0°C to 81.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 301.0°C to 302.0°C
Point d’éclair 168°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5O)2CO
Quantité 100 g
Beilstein 06,158
Merck Index 15,3354
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solulbe in acetone, hot alcohol, benzene, carbon, tetrachloride, ether, glacial acetic acid and, other organic solvents
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.