Learn More
Diphényl chlorophosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10112960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10112960 100 mL Flacon en verre 100mL
10723661 25 mL Flacon en verre 25mL
10206873 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10112960 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.20€
    66.65€ / 100mL
    Économisez 9.55€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2524-64-3
Formule moléculaire C12H10ClO3P
Poids moléculaire (g/mol) 268.63
Numéro MDL MFCD00003030
Clé InChI BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
CID PubChem 75654
Nom IUPAC [chloro(phénoxy)phosphoryl]oxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl chlorophosphate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2900g/mL
Point d’ébullition 314°C to 316°C (272.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5O)2P(O)Cl
Indice de réfraction 1.5485 to 1.5505
Quantité 100 mL
Beilstein 03, 179
Fieser 01,345; 02,180; 03,133; 11,223
Merck Index 15, 3367
Gravité spécifique 1.29
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosité 14 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 268.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyl chlorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.