Learn More
Cyanocarbonimidate de diphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diphenyl N-cyanocarbonimidate has been used in the preparation of N-substituted 2-amino-4H-3,1-benzoxazines, cyanoguanidine derivatives, oxadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le diphényl N-cyanocarbonimidate est utilisé dans la préparation de dérivés de cyanoguanidines, oxadiazoles, 2-amino-4H-3,1-benzoxazines substitués en N.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver sous une couverture d’azote. Stocker à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, des bases fortes, de l’air humide et de l’eau.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diphenyl cyanocarbonimidate |
| Point de fusion | 155°C to 158°C |
| Formule linéaire | (C6H5O)2C=NCN |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 238.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |