Learn More
Disélénure de diphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431638 100 g 100g
11411638 5 g 5g
11421638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13919.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1666-13-3 | C12H10Se2 | 312.15 g/mol
Diphenyl diselenide is used in the methoxyselenenylation of alkenes, dihydroxylation of double bonds, hydrothiolation of terminal alkynes. It is used in the synthesis of the unsymmetrical diorganyl selenides, 1-(phenylselenomethyl)vinyl selenides, allylic phenyl selenides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le disélénure de diphényle est utilisé dans la méthoxysélénylation des alcènes, la dihydroxylation des doubles liaisons, lʼhydrithiolation des alcynes terminaux. Il est utilisé dans la synthèse des sélénides diorganyles non symétriques, 1-(phénylsélénométhyl)vinyl sélénides, allyliques phényl sélénides.
Solubilité
Soluble dans lʼeau, lʼalcool, lʼéther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à lʼécart des agents oxydants, des halogènes et des agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1666-13-3
Formule moléculaire C12H10Se2
Poids moléculaire (g/mol) 312.15
Numéro MDL MFCD00003001
Clé InChI YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl diselenide, diselenide, diphenyl, phenyl diselenide, 1,2-diphenyldiselane, diphenyldiselenide, bis phenylselenide, phenyldiselanyl benzene, diphenyldiselane, ccris 9227, acmc-209duq
CID PubChem 15460
Nom IUPAC (Phényldisélanyl)benzène
SMILES [Se]([Se]C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl diselenide
Point de fusion 61°C to 63°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3283
Beilstein 2047179
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether.
Poids de la formule 312.13
Pourcentage de pureté 98%