Learn More
Diséléniure de diphényle, TRC
Code produit 30382434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4914951G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl Diselenide
CAS 1666-13-3
Formule moléculaire C12H10Se2
Quantité 1 g
Synonyme Phenyl Diselenide, (Phenyldiselanyl)benzene, NSC 49763
Formule InChI InChI=1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES [Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC (Phényldisélanyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 312.13
Poids de la formule 313.9113