Learn More
Disulfure de diphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489010 250 g 250g
11479010 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489010 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12586.30
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 882-33-7 | C12H10S2 | 218.332 g/mol
Diphenyl disulfide is one of the most popular organic disulfides used in organic synthesis. It is used as a reagent for the α-phenylsulfenylation of carbonyl compounds. It participates in hydrothiolation of alkynes via amine-mediated single electron transfer mechanism. It is the hydrolysis product of dyfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le disulfure de diphényle est l’un des disulfures organiques les plus appréciés utilisés dans la synthèse organique. Il est utilisé comme réactif pour la α-phénylsulfonylation des composés carbonylés. Il participe à l’hydrothiolation des alcynes par le mécanisme de transfert d’électrons unique médiés par les amines. C’est le produit de l’hydrolyse du dyfonate.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 882-33-7
Formule moléculaire C12H10S2
Poids moléculaire (g/mol) 218.332
Numéro MDL MFCD00003065
Clé InChI GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
CID PubChem 13436
Nom IUPAC (phényldisulfanyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl disulfide
Point de fusion 58°C to 62°C
Point d’ébullition 310°C
Odeur Unpleasant
Quantité 250 g
Beilstein 639794
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 218.34
Pourcentage de pureté 98%