Learn More
Diphényle disulfure, TRC
Code produit 30134322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134322 5 g 5g
17921895 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134322 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4876305G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 882-33-7
Formule moléculaire C12 H10 S2
Poids moléculaire (g/mol) 218.34
Synonyme Phenyl disulfide (8CI), Diphenyl disulfide, (Phenyldisulfanyl)benzene, 1,1'-Dithiodibenzene, 1,2-Diphenyldisulfane, Biphenyl disulfide, DPDS, Diphenyl disulphide, NSC 2689, Diphenyl Disulfide
Nom IUPAC (phényldisulfanyl)benzène
SMILES S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl disulfide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Poids de la formule 218.0224
Pourcentage de pureté >95%