Learn More
Diphényl ditelluride, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10591141 1 g Flacon en verre 1g
10107853 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10591141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 301840010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 32294-60-3 | C12H10Te2 | 409.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32294-60-3
Formule moléculaire C12H10Te2
Poids moléculaire (g/mol) 409.27
Numéro MDL MFCD00192106
Clé InChI VRLFOXMNTSYGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl ditelluride, phenyl ditelluride, ditelluride, diphenyl, diphenylditelluride, ditelluride, diephenyl, phenylditellanyl benzene, diphenylditellane, diphenyl pertelluride, acmc-209hsa, 1,2-diphenylditellane #
CID PubChem 100657
Nom IUPAC (phénylditellanyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Te][Te]C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Diphenyl ditelluride
Point de fusion 64°C to 67°C
Couleur Orange à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Numéro UN 3284
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 409.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux et poudre
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl ditelluride
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Faresætning
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.