Learn More
Éther diphénylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diphenyl ether is widely used as a heat transfer agent and a dye carrier. It is employed as a processing aid in the production of polyesters. It acts as a chemical intermediate in the production of surface active agents and high temperature lubricants, fire retardants like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and fragrance for detergents. It plays a vital role in the Ferrario reaction to produce phenoxathiin, which finds application in polyamide and polyimide production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’éther diphényle est largement utilisé comme agent de transfert de chaleur et comme support de colorant. Il est utilisé comme aide à la transformation dans la production de polyesters. Il agit comme un intermédiaire chimique dans la production d’agents actifs de surface et de lubrifiants à haute température, de retardateurs d’incendie comme les éthers diphényliques polybromés (PBDE) et de parfum pour les détergents. Il joue un rôle vital dans la réaction de Ferrario pour produire de la phénoxathiine, qui trouve son application dans la production de polyamide et de polyimide.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’acétate d’éthyle, le benzène, l’éther diéthylique et l’acide acétique glacial. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diphenyl ether |
| Point de fusion | 26°C to 29°C |
| Densité | 1.071 |
| Point d’ébullition | 258°C to 260°C |
| Point d’éclair | 125°C (257°F) |
| Odeur | Aromatic |
| Indice de réfraction | 1.5805 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 1364620 |
| Show More |