Learn More
Éther diphénylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422458 2500 g -
11354479 250 g 250g
11412458 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15791.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.90€
    84.65€ / 2500g
    Économisez 9.25€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170.211 g/mol
Diphenyl ether is widely used as a heat transfer agent and a dye carrier. It is employed as a processing aid in the production of polyesters. It acts as a chemical intermediate in the production of surface active agents and high temperature lubricants, fire retardants like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and fragrance for detergents. It plays a vital role in the Ferrario reaction to produce phenoxathiin, which finds application in polyamide and polyimide production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther diphényle est largement utilisé comme agent de transfert de chaleur et comme support de colorant. Il est utilisé comme aide à la transformation dans la production de polyesters. Il agit comme un intermédiaire chimique dans la production d’agents actifs de surface et de lubrifiants à haute température, de retardateurs d’incendie comme les éthers diphényliques polybromés (PBDE) et de parfum pour les détergents. Il joue un rôle vital dans la réaction de Ferrario pour produire de la phénoxathiine, qui trouve son application dans la production de polyamide et de polyimide.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’acétate d’éthyle, le benzène, l’éther diéthylique et l’acide acétique glacial. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-84-8
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.211
Numéro MDL MFCD00003034
Clé InChI USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
CID PubChem 7583
ChEBI CHEBI:39258
Nom IUPAC Phénoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl ether
Point de fusion 26°C to 29°C
Densité 1.071
Point d’ébullition 258°C to 260°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.5805
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1364620
Merck Index 14,7288
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate,benzene,diethyl ether and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl oxide