Learn More
Diphényl N-cyanocarbonimidate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10658314 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10658314 50 g Flacon en verre 50g
10175460 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10658314 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297210500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 79463-77-7 | C14H10N2O2 | 238.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79463-77-7
Formule moléculaire C14H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.25
Numéro MDL MFCD00010380
Clé InChI SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl n-cyanocarbonimidate, diphenyl cyanocarbonimidate, diphenoxymethylenecyanamide, n-cyano-diphenyl imidocarbonate, diphenylcyanocarbonimidate, cyanocarbonimidia acid diphenyl aester, n-cyanocarbonimidic acid diphenyl ester, bis phenoxy methylidenecyanamide, cyano diphenoxymethylidene amine, 3,3-diphenoxy-2-azaprop-2-enenitrile
CID PubChem 688090
SMILES N#CN=C(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Point de fusion 155.0°C to 160.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCN=C(OC6H5)2
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose.
Nom IUPAC Diphénoxyméthylidènecyanamide
Poids de la formule 238.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre duveteuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.