Learn More
Diphényl-n-propylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307695
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307695 1 g 1g
11317695 5 g 5g
11327695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11307695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02402.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7650-84-2 | C15H17P | 228.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7650-84-2
Formule moléculaire C15H17P
Poids moléculaire (g/mol) 228.28
Numéro MDL MFCD00015216
Clé InChI AAXGWYDSLJUQLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl-n-propylphosphine, phosphine, diphenylpropyl, propyldiphenylphosphine, n-propyldiphenylphosphine, diphenyl propyl phosphine, diphenylphosphinopropane, diphenyl propyl phosphane, diphenylphospinopropane, di phenyl-propylphosphane
CID PubChem 82100
Nom IUPAC diphényl(propyl)phosphane
SMILES CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl-n-propylphosphine
Densité 1.008
Point d’ébullition 163°C to 164°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.6035
Quantité 1 g
Beilstein 642795
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 228.28
Pourcentage de pureté 97%