Learn More
Diphényl-n-propylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenyl-n-propylphosphine |
| Densité | 1.008 |
| Point d’ébullition | 163°C to 164°C (14 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Odeur | Unpleasant |
| Indice de réfraction | 1.6035 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 642795 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 228.28 |
| Afficher plus |