Learn More
Phosphate de diphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11381517 100 g 100g
11361517 5 g 5g
11371517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11381517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02121.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 838-85-7 | C12H11O4P | 250.19 g/mol
Diphenyl phosphate is used in the manufacture of phosphoric acid diesters such as triphenyl phosphate, trixylenyl phosphate, isodecyl diphenyl phosphate, cresyl diphenyl phosphate and isopropylphenyl diphenyl phosphate. It is widely used as a protective agent for hydroxyl group in organic synthesis. It finds application as an additive for paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de diphényle est utilisé dans la fabrication de diesters d’acide phosphorique tels que le phosphate de triphényle, le phosphate de trixylényle, le phosphate de diphényle d’isodécyle, le phosphate de diphényle de crésyle et le phosphate de diphényle d’isopropylphényle. Il est largement utilisé comme agent protecteur pour le groupe hydroxyle dans la synthèse organique. Il s’utilise comme additif pour les peintures et les revêtements.
Solubilité
Soluble dans le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 838-85-7
Formule moléculaire C12H11O4P
Poids moléculaire (g/mol) 250.19
Numéro MDL MFCD00003033
Clé InChI ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
CID PubChem 13282
Nom IUPAC diphenoxyphosphinic acid
SMILES OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl phosphate
Point de fusion 62°C to 70°C
Quantité 100 g
Beilstein 1379164
Informations sur la solubilité Soluble in benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 250.19
Pourcentage de pureté 97%