Learn More
Phosphate de diphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10607552 5 g Flacon en verre 5g
10328410 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10607552 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 225690050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 838-85-7 | C12H11O4P | 250.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 838-85-7
Formule moléculaire C12H11O4P
Poids moléculaire (g/mol) 250.19
Numéro MDL MFCD00003033
Clé InChI ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
CID PubChem 13282
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène diphényle
SMILES OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl phosphate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 63°C to 70°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5O)2P(O)OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, 178
Poids de la formule 250.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline