Learn More
Phosphate de diphényle, TRC
Code produit 30372820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30372820 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372820 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4920005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl Phosphate
CAS 838-85-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 H11 O4 P
Quantité 5 g
Synonyme Diphenyl hydrogen phosphate, Diphenyl phosphate, NSC 6518, Phenyl phosphate ((PhO)2(HO)PO)
Formule InChI InChI=1S/C12H11O4P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
SMILES OP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène diphényle
Poids moléculaire (g/mol) 250.19
Poids de la formule 250.0395
Pourcentage de pureté >95