Learn More
Diphényl phosphorochloridate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400034 50 g 50g
11410034 250 g 250g
11490024 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400034 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13546.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268.633 g/mol
Diphenyl phosphorochloridate is used to prepare cyclohexyl-amidophosphoric acid diphenyl ester by reacting with cyclohexylamine. It is also used in the synthesis of alfa-substituted beta-lactams, anhydrides, esters and thioesters. It is also employed in the conversion of aldoximes to nitriles. Further, it is used in the preparation and reaction of enol phosphates, guanosine-adenosine-5',5'-triphosphate, guanosine-cytidine-5',5'-triphosphate, guanosine-uridine-5',5'-triphosphate, diguanosine-5',5'-diphosphate and diguanosine-5',5'-triphosphate. In addition to this, it serves as a phosphorylating agent for the preparation of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphényle phosphorochloridate est utilisé pour préparer l’ester diphényle de l’acide cyclohexyl-amidophosphorique en réagissant avec la cyclohexylamine. Il est également utilisé dans la synthèse des bêta-lactamines, des anhydrides, des esters et des thioesters alpha substitués. Il est également employé dans la conversion des aldoximes en nitriles. De plus, il est utilisé dans la préparation et la réaction des phosphates d’énol, de la guanosine-adénosine-5′,5′-triphosphate, la guanosine-cytidine-5′,5′-triphosphate, la guanosine-uridine-5′,5′-triphosphate, la diguanosine-5′,5′-diphosphate et la diguanosine-5′,5′-triphosphate. En outre, il sert d’agent phosphorylant pour la préparation des acides 2-désoxy-D-galactose-3 et -6 phosphorique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2524-64-3
Formule moléculaire C12H10ClO3P
Poids moléculaire (g/mol) 268.633
Numéro MDL MFCD00003030
Clé InChI BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
CID PubChem 75654
Nom IUPAC [chloro(phénoxy)phosphoryl]oxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl phosphorochloridate
Densité 1.296
Point d’ébullition 145°C to 147°C (1 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.55
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 654130
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 268.64
Pourcentage de pureté 97%