Learn More
Phtalate de diphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467107 100 g 100g
11457107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14449.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 84-62-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-62-8
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00003038
Clé InChI DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl phthalate, phenyl phthalate, phthalic acid, diphenyl ester, diphenylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, phthalic acid diphenyl ester, caswell no. 399b, unii-bu20109xhv, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, epa pesticide chemical code 017001
CID PubChem 6778
ChEBI CHEBI:60819
Nom IUPAC 1,2-diphenyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C(=O)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl phthalate
Point de fusion 74°C to 76°C
Densité 1.28
Point d’ébullition 400°C to 405°C
Point d’éclair 224°C (435°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 2473390
Merck Index 14,7306
Poids de la formule 318.33
Pourcentage de pureté 98%