Learn More
Séléniure de diphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diphenyl selenide is used for anti-selective Michael addition of thiols and their analogs to nitro-olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sélénide de diphényle est utilisé pour l’addition de thiols-Michael anti-sélectifs et de leurs analogues aux nitro-oléfines.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diphenyl selenide |
| Point de fusion | 3°C |
| Densité | 1.351 |
| Point d’ébullition | 165°C to 167°C (12 mmHg) |
| Odeur | Unpleasant |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3440 |
| Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
| Poids de la formule | 233.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
- Diphenyl selenide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Selenobisbenzene