Learn More
Sulfure de diphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419003 25 g 25g
11429003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11114.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186.27 g/mol
Diphenyl sulfide is used as a raw material for triaryl sulfonium photoinitiator, intermediates for agrichemicals, catalyst, metal extractants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphénylsulfure est utilisé comme matière première pour le photoinitiateur triaryle sulfonium, intermédiaire des produits agrochimiques, catalyseur, agents d’extraction des métaux.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le benzène, le sulfure de carbone.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides, des chlorures d’acides et des anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-66-2
Formule moléculaire C12H10S
Poids moléculaire (g/mol) 186.27
Numéro MDL MFCD00003064
Clé InChI LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
CID PubChem 8766
ChEBI CHEBI:38959
Nom IUPAC phénylsulfanylbenzène
SMILES S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl sulfide
Point de fusion -40°C
Densité 1.118
Point d’ébullition 295°C to 296°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.6325
Quantité 25 g
Beilstein 1907932
Merck Index 14,7314
Informations sur la solubilité Soluble in ether,benzene,carbon disulphide.
Poids de la formule 186.28
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyl sulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl sulfide