Learn More
Sulfure de diphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429003 100 g 100g
11419003 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11114.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186.27 g/mol
Diphenyl sulfide is used as a raw material for triaryl sulfonium photoinitiator, intermediates for agrichemicals, catalyst, metal extractants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphénylsulfure est utilisé comme matière première pour le photoinitiateur triaryle sulfonium, intermédiaire des produits agrochimiques, catalyseur, agents d’extraction des métaux.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le benzène, le sulfure de carbone.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des acides, des chlorures d’acides et des anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-66-2
Formule moléculaire C12H10S
Poids moléculaire (g/mol) 186.27
Numéro MDL MFCD00003064
Clé InChI LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
CID PubChem 8766
ChEBI CHEBI:38959
Nom IUPAC phénylsulfanylbenzène
SMILES S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl sulfide
Point de fusion -40°C
Densité 1.118
Point d’ébullition 295°C to 296°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.6325
Quantité 100 g
Beilstein 1907932
Merck Index 14,7314
Informations sur la solubilité Soluble in ether,benzene,carbon disulphide.
Poids de la formule 186.28
Pourcentage de pureté 98%