Learn More
Sulfure de diphényle, TRC
Code produit 30375633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375633 50 g 50g
30379536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30375633 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49198050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl sulfide
CAS 139-66-2
Formule moléculaire C12 H10 S
Quantité 50 g
Synonyme Phenyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[benzene], Diphenyl monosulfide, Diphenyl sulfide, Diphenyl sulphide, Diphenyl thioether, Diphenylmercaptan, Diphenylsulfane, NSC 4568, Phenylthiobenzene
Formule InChI InChI=1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES S(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC phénylsulfanylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 186.27
Poids de la formule 186.0503