Learn More
Diphényl sulfone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348055 1000 g 1kg
11338055 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348055 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08232.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 127-63-9 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
It is used as a high temperature solvent. Such high temperature solvents are useful for processing highly rigid polymers, e.g., PEEK, which only dissolve in very hot solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme solvant à haute température. Ces solvants à haute température sont utiles pour le traitement de polymères très rigides, par ex. PEEK, qui se dissolvent uniquement dans des solvants très chauds.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-63-9
Formule moléculaire C12H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.27
Numéro MDL MFCD00007548
Clé InChI KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
CID PubChem 31386
ChEBI CHEBI:78360
Nom IUPAC Benzènesulfonylbenzène
SMILES O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl sulfone
Point de fusion 123°C to 130°C
Densité 1.36
Point d’ébullition 377°C to 379°C
Point d’éclair 184°C (363°F)
Odeur Odorless
Quantité 1000 g
Beilstein 1910573
Merck Index 14,3238
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 218.27
Pourcentage de pureté ≥99%