Learn More
Sulfoxyde de diphényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409657 100 g 100g
11499647 25 g 25g
11419657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22135.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 945-51-7 | C12H10OS | 202.271 g/mol
Diphenyl sulfoxide is a reagent used as an oxidant and hydroxyl activator in combination with a variety of electrophilic reagents. Efficient glycosidation of a phenyl thiosialoside donor with diphenyl sulfoxide and triflic anhydride in dichloromethane was reported. Direct glycosylations with 1-hydroxy glycosyl donors is made using trifluoromethanesulfonic anhydride and diphenyl sulfoxide. The preparation of triarylsulfonium halides was by the action of aryl Grignard reagents on diphenyl sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphényl sulfoxyde est un réactif utilisé comme activateur hydroxyle et oxydant en association avec une variété de réactifs électrophiles. Il a été rapporté une glycosidation efficace d’un donneur de phényl thiosialoside avec le diphényl sulfoxyde et l’anhydride triflique dans du dichlorométhane. Les glycosylations directes avec des donneurs de 1-hydroxy glycosyle sont effectuées à l’aide d’anhydride trifluorométhanesulfonique et de diphényl sulfoxyde. La préparation des halogénures de triarylsulfonium s’effectue par l’action des réactifs aryl Grignard sur le diphényl sulfoxyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 945-51-7
Formule moléculaire C12H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 202.271
Numéro MDL MFCD00002085
Clé InChI JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
CID PubChem 13679
Nom IUPAC benzènesulfinylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau Diphenyl sulfoxide
Point de fusion 69°C to 72°C
Point d’ébullition 206°C to 208°C (13 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1908444
Informations sur la solubilité Soluble in water. Soluble in most organic solvents.
Poids de la formule 202.28
Pourcentage de pureté ≥98%