Learn More
Sulfoxyde de diphényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Diphenyl sulfoxide is a reagent used as an oxidant and hydroxyl activator in combination with a variety of electrophilic reagents. Efficient glycosidation of a phenyl thiosialoside donor with diphenyl sulfoxide and triflic anhydride in dichloromethane was reported. Direct glycosylations with 1-hydroxy glycosyl donors is made using trifluoromethanesulfonic anhydride and diphenyl sulfoxide. The preparation of triarylsulfonium halides was by the action of aryl Grignard reagents on diphenyl sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le diphényl sulfoxyde est un réactif utilisé comme activateur hydroxyle et oxydant en association avec une variété de réactifs électrophiles. Il a été rapporté une glycosidation efficace d’un donneur de phényl thiosialoside avec le diphényl sulfoxyde et l’anhydride triflique dans du dichlorométhane. Les glycosylations directes avec des donneurs de 1-hydroxy glycosyle sont effectuées à l’aide d’anhydride trifluorométhanesulfonique et de diphényl sulfoxyde. La préparation des halogénures de triarylsulfonium s’effectue par l’action des réactifs aryl Grignard sur le diphényl sulfoxyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Diphenyl sulfoxide |
| Point de fusion | 69°C to 72°C |
| Point d’ébullition | 206°C to 208°C (13 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1908444 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Soluble in most organic solvents. |
| Poids de la formule | 202.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.