Learn More
Diphénylsulfoxyde, TRC
Code produit 30383951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383951 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4924135G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl sulfoxide
CAS 945-51-7
Formule moléculaire C12 H10 O S
Quantité 5 g
Synonyme Benzene, 1,1'-sulfinylbis- (9CI, ACI), 1,1'-Sulfinylbis[benzene] (ACI), Phenyl sulfoxide (6CI, 8CI), (Benzenesulfinyl)benzene, Diphenyl sulfoxide, NSC 630195, NSC 6779, Sulfinyldibenzene
Formule InChI InChI=1S/C12H10OS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=S(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC benzènesulfinylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 202.27
Poids de la formule 202.0452