Learn More
Acide diphénylacétique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10635152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10635152 5 g Flacon en verre 5g
10550581 100 g Flacon en plastique 100g
10091030 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10635152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117150050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-34-0
Numéro MDL MFCD00004251
Clé InChI PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
CID PubChem 8333
ChEBI CHEBI:41967
Nom IUPAC Acide 2,2-diphénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylacetic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 146.0°C to 149.0°C
Couleur Blanc crème à blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H12O2
Formule linéaire (C6H5)2CHCO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09, 673
Merck Index 15, 3346
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylacetic acid