Learn More
Acide diphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440393 500 g 500g
11430393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440393 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11489.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Kinetic resolution of racemic 1-heteroarylalkanols by asymmetric esterification using diphenylacetic acid with pivalic anhydride and a chiral acyl-transfer catalyst is described. Molecular crystal of acridine and diphenylacetic acid and its absolute asymmetric photodecarboxylating condensation generates chirality in a two-component. The activation parameters for the racemization of a series of ortho-alkyl-substituted diphenylacetic acids are determined.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résolution cinétique des 1-hétéroarylalcanols racémiques par estérification asymétrique en utilisant de l’acide diphénylacétique avec de l’anhydride pivalique et un catalyseur de transfert d’acyles chiraux est décrite. Le cristal moléculaire de l’acridine et de l’acide diphénylacétique et sa condensation asymétrique photodécarboxylante absolue génèrent une chiralité dans deux composants. Les paramètres d’activation de la racémisation d’une série d’acides diphénylacétiques substitués en ortho-alkyle sont déterminés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (0,13 g/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117-34-0
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.248
Numéro MDL MFCD00004251
Clé InChI PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
CID PubChem 8333
ChEBI CHEBI:41967
Nom IUPAC Acide 2,2-diphénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Diphenylacetic acid
Point de fusion 146°C to 148°C
pH 3.8
Point d’ébullition 195°C (25 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 1910978
Merck Index 14,3316
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water(0.13g/L).
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 99%