Learn More
Acide diphénylacétique, TRC
Code produit 30383147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383147 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4869855G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylacetic Acid
CAS 117-34-0
Formule moléculaire C14H12O2
Quantité 5 g
Synonyme Acetic acid, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylacetic acid, Diphenylacetic acid, Diphenylethanoic acid, NSC 120417, NSC 8742, α,α-Diphenylacetic acid, Diphenylacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Acide 2,2-diphénylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Poids de la formule 212.0837