Learn More
Diphénylacétonitrile, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10225670 100 g Flacon en plastique 100g
10554081 5 g Flacon en verre 5g
10665582 500 g Flacon en plastique 500g
11358511 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10225670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150361000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-29-3
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Clé InChI NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
CID PubChem 6837
Nom IUPAC 2,2-diphénylacétonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylacetonitrile
Point de fusion 73.0°C to 76.0°C
Couleur Crème à blanc ou jaune
Point d’ébullition 181.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 120°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5)2CHCN
Quantité 100 g
Beilstein 09,674
Merck Index 15,3346
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot alcohol, propylene glycol, hot, ligroin and ether, slightly soluble in cold ligroin
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenylacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.