Learn More
Diphénylacétonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347695 500 g 500g
11337695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02404.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193.249 g/mol
Diphenylacetonitrile undergoes anhydrous condensation with ethyl-4-bromo-butyrate. This is followed by its hydrolysis in alkaline medium that is used in the quantitative determination of 3-cyano-3,3-diphenylpropionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphénylacétonitrile subit une condensation anhydre avec l’éthyl-4-bromo-butyrate. Celle-ci est suivie de son hydrolyse dans un milieu alcalin qui est utilisé dans la détermination quantitative de l’acide 3-cyano-3,3-diphénylpropionique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-29-3
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.249
Numéro MDL MFCD00001862
Clé InChI NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
CID PubChem 6837
Nom IUPAC 2,2-diphénylacétonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylacetonitrile
Point de fusion 72°C to 76°C
Point d’ébullition 181°C (12 mmHg)
Point d’éclair 120°C (248°F)
Quantité 500 g
Beilstein 1911160
Merck Index 14,3316
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 99%