Learn More
Diphénylacétonitrile, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diphenylacetonitrile |
| Point de fusion | 73.0°C to 76.0°C |
| Couleur | Crème à blanc ou jaune |
| Point d’ébullition | 181.0°C (12.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 120°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | (C6H5)2CHCN |
| Quantité | 2.5 kg |
| Show More |
Safety and Handling
- Diphenylacetonitrile
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.