Learn More
Diphénylacétonitrile, TRC
Code produit 30136222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136222 25 g 25g
30010892 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48945025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-29-3
Formule moléculaire C14 H11 N
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Synonyme Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochoride Imp. E (EP)
Nom IUPAC 2,2-diphényylacétosonitrile
SMILES N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylacetonitrile
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Poids de la formule 193.0891