Learn More
Diphénylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441738
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11441738 100 g 100g
11421738 5 g 5g
11431738 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13979.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.234 g/mol
Diphenylacetylene is often used as a building block in organic and organometallic chemistry. It acts as dienophile and under goes Diels-Alder reaction with tetraphenylcyclopentadienone to prepare hexaphenylbenzene. It acts as a precursor in the preparation of 3-alkoxycyclopropene by reacting with benzal chloride in the presence of potassium t-butoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphénylacétylène est souvent utilisé comme bloc de construction en chimie organique et organométallique. Il agit comme diénophile et subit une réaction de Diels-Alder avec la tétraphénylcyclopentadiénone pour préparer l’hexaphénylbenzène. Il agit comme précurseur dans la préparation de 3-alkoxycyclopropène en réagissant avec le chlorure de benzal en présence de t-butoxide de potassium.
Solubilité
Miscible avec de l’éther et de l’alcool chaud. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-65-5
Formule moléculaire C14H10
Poids moléculaire (g/mol) 178.234
Numéro MDL MFCD00004786
Clé InChI JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
CID PubChem 10390
ChEBI CHEBI:51579
Nom IUPAC 2-Phényléthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylacetylene
Point de fusion 58°C to 62°C
Densité 0.99
Point d’ébullition 170°C (19 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 606478
Merck Index 14,9504
Informations sur la solubilité Miscible with ether and hot alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 99%