Learn More
Acide diphénylamine-4-sulfonique, sel de sodium, réactif ACS
Code produit 10528522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10528522 1 g Flacon en verre 1g
10085700 5 g Flacon en verre 5g
13498568 50 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10528522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 6152-67-6 | C12H11NNaO3S | 272,27 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6152-67-6
Formule moléculaire C12H11NNaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 272.27
Numéro MDL MFCD00036468
Clé InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 517002
Nom IUPAC sodium ; 4-anilinobenzènesulfonate
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Couleur Beige à blanc ou gris
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NHC6H4SO3Na
Quantité 1 g
Beilstein 14,7
Sensibilité (as indicator) Passes Test
Merck Index 15,7423
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 271.26
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement