Learn More
Diphénylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403817
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403817 2500 g 2500g
11483807 100 g 100g
11493807 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11403817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18265.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.227 g/mol
Diphenylamine is employed as harvest scald inhibitor for apples indoor drench treatments due to its antioxidant property. Alkyl derivatives of diphenylamine are used as anti-ozonants in the rubber manufacturing. It is used as lubricants and acts as a stabilizer for plastics. In the analytical chemistry, it is used to test the nitrate ion in association with ammonium chloride in sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La diphénylamine est utilisée comme inhibiteur de l’échaudure de récolte pour les traitements des tranchées intérieures de pommes en raison de sa propriété antioxydante. Les dérivés alkylés de la diphénylamine sont utilisés comme anti-ozonants dans la fabrication du caoutchouc. Ils sont utilisés comme lubrifiants et agissent comme stabilisateurs pour les plastiques. Dans la chimie analytique, ils sont utilisés pour tester l’ion nitrate en association avec le chlorure d’ammonium dans l’acide sulfurique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone, le benzène, le tétrachlorure de carbone, la pyridine et l’acétate d’éthyle. Légèrement soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts. Gardez le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-39-4
Formule moléculaire C12H11N
Poids moléculaire (g/mol) 169.227
Numéro MDL MFCD00003014
Clé InChI DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
CID PubChem 11487
ChEBI CHEBI:4640
Nom IUPAC N-phénylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylamine
Point de fusion 52°C to 55°C
Densité 1.16
Point d’ébullition 302°C
Point d’éclair 152°C (305°F)
Odeur Weak
Formule linéaire (C6H5)2NH
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 508755
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3317
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,benzene,carbon tetrachloride,pyridine and ethyl acetate. Slightly soluble in chloroform.
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylamine