Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diphénylamine, 99+ %, extra pure, indicateur Redox
Code produit 10686212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686212 500 g Flacon en verre 500g
10656052 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10686212 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 221925000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-39-4
Formule moléculaire C12H11N
Poids moléculaire (g/mol) 169.23
Numéro MDL MFCD00003014
Clé InChI DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
CID PubChem 11487
ChEBI CHEBI:4640
Nom IUPAC N-phénylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylamine
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 52.0°C to 54.0°C
Couleur Cuivré à Jaune
Point d’ébullition 302.0°C
Point d’éclair 152°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2NH
Quantité 500 g
Beilstein 12, 174
Sensibilité (To nitrate) Passes Test
Merck Index 15, 3347
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05g/L. Other solubilities: soluble in alcohol and propyl alcohol, freely soluble in benzene, ether, glacial acetic, acid and carbon disulfide
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline et morceaux