Learn More
Diphénylamine, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398048 100 g 100g
11308058 25 g 25g
11388048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11398048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036610.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.227 g/mol
Diphenylamine is employed as harvest scald inhibitor for apples indoor drench treatments due to its antioxidant property. Alkyl derivatives of diphenylamine are used as anti-ozonants in the rubber manufacturing. It is used as lubricants and acts as a stabilizer for plastics. In the analytical chemistry, it is used to test the nitrate ion in association with ammonium chloride in sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-39-4
Formule moléculaire C12H11N
Poids moléculaire (g/mol) 169.227
Numéro MDL MFCD00003014
Clé InChI DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
CID PubChem 11487
ChEBI CHEBI:4640
Nom IUPAC N-phénylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylamine
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 52°C to 55°C
Couleur Blanc
Densité 1.16 g/mL
Point d’ébullition 302°C
Point d’éclair 152°C (305°F)
Formule linéaire (C6H5)2NH
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 508755
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3317
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,benzene,carbon tetrachloride,pyridine,ethyl acetate; Slightly soluble in chloroform.
Poids de la formule 169.23
Qualité ACS
Forme physique Solide