Learn More
Diphenylamine hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31004672
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31004672 100 g
30992321 25 g
30989388 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31004672 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD125861100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylamine hydrochloride
CAS 537-67-7
Formule moléculaire C12H12ClN
Numéro MDL MFCD00042007
Quantité 100 g
SMILES [H]Cl.C1(NC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 205.68
Pourcentage de pureté 99%