Learn More
Diphenylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenylamine |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| Poids de la formule | 169.0891 |