Learn More
Sel de sodium de l'acide diphénylaminesulfonique, pour analyse ACS, MP Biomedicals™
Code produit 11442832 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11442832 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11442832 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215251905
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Soluble dans l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylaminesulfonic Acid Sodium Salt
Note relative au nom For ACS analysis
CAS 6152-67-6
Couleur Beige-Gray
Formule moléculaire C12H11NNaO3S
Numéro MDL MFCD00036468
Quantité 5 g
Synonyme sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
Clé InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Nom IUPAC 4-(phénylamino)benzène-1-sodium acide sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 272.27
CID PubChem 517002
Poids de la formule 271.27
Forme physique Fine Powder