Learn More
Anhydride diphénylborinique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15451788 1 g 1g
15471788 250 mg 250mg
15461788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55509.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4426-21-5 | C24H20B2O | 346.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4426-21-5
Formule moléculaire C24H20B2O
Poids moléculaire (g/mol) 346.04
Numéro MDL MFCD00042663
Clé InChI SNQFEECGHGUHBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylborinic anhydride, oxybis diphenylborane, diphenylboranyloxy diphenyl borane, diphenylboronic anhydride, 1,1,3,3-tetraphenyldiboroxane, diphenylboranyl diphenylborinate, tetraphenyldiboroxane, borane, oxybis diphenyl, diphenyl borinic anhydride, d03twr
CID PubChem 596810
Nom IUPAC Diphénylboranylloxy(diphényl)borane
SMILES O(B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenylborinic anhydride
Point de fusion 135°C to 140°C
Couleur Blanc à jaune
Formule linéaire (C6H5)2BOB(C6H5)2
Quantité 1 g
Beilstein 2950331
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 346.04
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre