Learn More
Chlorure de diphénylèneiodonium, + de 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10633352 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10633352 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10633352 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 328660250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyleneiodonium chloride
CAS 4673-26-1
Point de fusion 312.0°C to 322.0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule moléculaire C12H8ClI
Numéro MDL MFCD00214165
Quantité 25 mg
Synonyme diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso
Clé InChI FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 314.55
CID PubChem 2733504
ChEBI CHEBI:77967
Poids de la formule 314.55
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyleneiodonium chloride